Learn More
Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Dies ist ein 96-Proben-Beutel mit POP-6™ Polymer für den Genanalysator 3500/3500XL. Die POP-6™ Trennmatrix ist für die standardmäßige Sequenzierung und Fragmentanalyse optimiert.
Marke:  Applied Biosystems™ A26071
58.50 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839876
  • 117.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Der Beutel enthält 96 Proben des Polymers
Beschreibung
Beschreibung
Pop-4, POP-6 und POP-7 werden bequem in einfach zu bedienenden Beuteln angeboten, die POP-6-Trennmatrix ist für die Standardsequenzierung und Fragmentanalyse optimiert.POP Polymere umkleiden dynamisch die Kapillarwand und steuern so den elektroosmotischen Fluss.Die gesicherte Qualität und die einheitliche Konsistenz machen die Schätzarbeit überflüssig und helfen Ihnen, die Reproduzierbarkeit sicherzustellen.POP Polymere wurden speziell zur Trennung von DNA-Fragmenten mit bekanntem Größenbereich bei gewünschter Auflösung und Laufzeit formuliert.
POP-4, POP-6 und POP-7 werden in einfach zu handhabenden Beuteln mit verschiedenen Probenformaten angeboten. Die POP-6 Trennmatrix ist für die standardmäßige Sequenzierung und Fragmentanalyse optimiert.
Anwenderfreundlich: Vorformuliert und in einerm einzigen Beutel, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Zuverlässigkeit und Konsistenz gewährleistet
Einschließlich RFID-Etikett (Radio Frequency Identification): Einfache Nachverfolgung wichtiger Informationen wie Teile-Chargen-Nummer, verbleibende Proben und Verfallsdaten (auf dem Software-Dashboard angezeigt)
Robuste Rezeptur: Formuliert für Sequenzierungs- und Fragmentanalyse-Anwendungen
Nachfüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren
Reproduzierbare Ergebnisse
POP-Polymere beschichten die Kapillarwand dynamisch, um den elektroosmotischen Fluss zu steuern. Die gesicherte Qualität und die einheitliche Konsistenz machen die Schätzarbeit überflüssig und helfen Ihnen, die Reproduzierbarkeit sicherzustellen. POP-Polymere werden speziell formuliert, um DNA-Fragmente eines bekannten Größenbereichs mit einer gewünschten Auflösung und Laufzeit zu trennen.
Viel Auswahl
POP-7-Polymere sind sehr vielseitig und für eine breite Palette von Anwendungen von der kurzen bis langen Lesesequenzierung bis hin zur Fragmentanalyse konzipiert. POP-4 Polymere sind speziell für HIDForensische Anwendungen konzipiert, während POP-6 Polymere die Wahl für bestimmte Sequenzierungsanwendungen (und Fragmentanalyse) sind.
Für teilweise benutzte Beutel, die aufbewahrt werden müssen, wird eine Kappe (4412619) empfohlen, die in die Öffnung des Beutels eingesetzt wird.Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96 Proben
Standardsequenzierung, Fragmentanalyse (Vergällung)
POP-6™
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke