Learn More
Cytiva Säulenverbinder aus POM/EPDM
Säulenanschlüsse für die Verwendung in Gelfiltrations-Chromatographie
131.00 CHF
Spezifikation
Typ | Verpackungsanschluss |
---|---|
Max. Temperatur (metrisch) | 60 °C |
Material | POM, EPDM |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10392730
|
Cytiva
18-1153-44 |
Zur Verwendung mit XK 16 Säulen |
131.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10630581
|
Cytiva
18-1153-45 |
Zur Verwendung mit XK 26 Säulen |
131.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieser Packungsanschluss dient zum Anschluss einer anderen Säule, die als Packungsreservoir verwendet wird, an eine XK16- oder XK26-Säule, um eine effiziente Packung zu erzielen. Ein gut gepacktes Medienbett ist für optimale Ergebnisse in allen Formen der Flüssigkeitschromatographie, insbesondere bei der Gelfiltration, unerlässlich. Der Packungsanschluss erleichtert die Herstellung eines gut gepackten Betts aus Gelfiltration und anderen Medien in XK16- und XK26-Säulen und ist besonders praktisch für schnelles und einfaches Packen von Affinitäts-, IEX- und HIC-Medien in niedrigen Betthöhen.Spezifikation
Verpackungsanschluss | |
60 °C | |
POM, EPDM |