Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen.
Marke:  Kautex™ 2000084423
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17848167
  • 380.00 CHF / 288 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Teil der Behälterfamilienreihe 310
  • Auslaufsicherer, manipulationssicherer Verschluss aus PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300 ml
41 mm
PVC
288/Karton
Quadratisch
Weithalsbehälter
Durchsichtig
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
288
Nein
105,5 mm
Verschluss