Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen.
Marke:  Kautex™ 2000071082
160.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24373" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15981411
  • 350.00 CHF / 114 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Teil der Behälterfamilienreihe 310
  • Auslaufsicherer, manipulationssicherer Verschluss aus PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
750 ml
69 mm
PVC
114/Karton
Quadratisch
Weithalsbehälter
Durchsichtig
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
114
Nein
120 mm
Verschluss, Schaumstoffeinsatz