Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen.
Marke: Kautex™ 2000070599
204.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24373" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Teil der Behälterfamilienreihe 310
- Auslaufsicherer, manipulationssicherer Verschluss aus PP
Spezifikation
1000 ml | |
69 mm | |
PVC | |
96 Karton | |
Quadratisch | |
Weithalsbehälter |
Durchsichtig | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
96 | |
Nein | |
143 mm |