Learn More
Kartell™ Urinbehälter aus Polystyrol
Die Konstruktion aus transparentem Polypropylen gewährleistet eine gute Festigkeit und chemische Beständigkeit Kartell™ Urinbehälter aus Polypropylen sind in sterilen und unsterilen Behältern mit farbcodierten Schraubverschlüssen erhältlich.
Marke: Kartell™ 0564200
55.83 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21887" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht sterile Becher haben blaue Schraubverschlüssen und sind in Multipackungen erhältlich
- Die sterilen Becher verfügen über einen roten Schraubverschluss, einen desinfizierten Markierungsbereich und sind einzeln verpackt
- CE-Kennzeichnung, IVD-Zulassung
Spezifikation
Ja | |
Aseptisch | |
CE und IVD | |
Schraubverschluss | |
250/Packung |
Polypropylen | |
150 mL | |
Rot | |
73 mm |