Learn More
Ratiolab™ Serologische Pipetten aus Polystyrol
Marke:  Ratiolab™ 3105011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10726334
  • 63.50 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Polystyrol aus Glas
Ja
3 mL
Kunststoff/Papier
5 mL
Serologische Pipette
Steril
0,1 mL
250/Packung
Durchsichtig
295 mm