Learn More
Brand™ Petrischale aus Polystyrol mit Deckel
Schalen und Deckel werden von Robotern montiert, um das Kontaminationsrisiko zu verringern.
Marke: Brand™ 452015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polystyrol
- Ohne Belüftung
- Packung von 1620, 108 Beutel von 15
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
1620 | |
16 mm |
Einwegprodukt | |
Rund | |
108 Beutel mit je 15 | |
55 mm |