Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Sterile Petrischalen
These polystyrene Sterile Petri Dishes are disposable and have convenient stacking ridges.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 06139-00
192.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24345" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gamma irradiated.
- Disposable.
- With lid.
- Convenient stacking ridges.
- Packed sterile in easy-open bags of 20.
- 2 boxes/case.
Spezifikation
Single-use | |
Rund | |
Petrischale | |
500/Cs. | |
100 x 15 mm (3.9 x 0.6 in.) | |
0,6 in. | |
100 mm |
Polystyrol | |
Steril | |
Zur Kultivierung von Pilzen, Bakterien und anderen Mikroorganismen | |
Bags | |
15 mm | |
3.9 in. |