Learn More
VITLAB™ Nichtsterile Pipetten aus Polystyrol
Marke: VITLAB™ 160219
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Polystyrol | |
Ja | |
10er-Packung | |
2 ml | |
Pipette |
Nicht steril | |
0,01 ml | |
Transparent | |
272 mm |