Learn More
Socorex™ Mehrkanalreservoirs aus Polystyren mit rundem Boden
Das Mikroplattenformat ermöglicht den Einsatz in Verbindung mit automatischen oder robotergesteuerten Pipettierhilfen.
129.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 48 ml
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Typ Mehrkanalreservoir
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kanäle Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kanäle Preis Menge & Verfügbarkeit  
15560754
Unterlagen ansehen
Socorex™
330.08XL
8
129.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15580754
Unterlagen ansehen
Socorex™
330.12XL
12
129.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polystyrol
  • Jeder Kanal hat einen runden Boden
  • Gesamtkapazität 48 ml
  • Gute Stabilität auf dem Arbeitstisch
  • Perfekte Kombination mit Mehrkanalpipetten
Spezifikation
Spezifikation
48 ml
Polystyrol
Unsteril
Mehrkanalreservoir