Learn More
BRAND™ Entwässerungsgestell aus Polystyrol
Integrierte breite Abtropfwanne
Marke:  BRAND™ 95105
Artikelnummer. 10508271
  • 321.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stifte können nach Bedarf eingesetzt werden
  • Die Stiftöffnungen sind hinten geschlossen und verhindern so ein Auslaufen in die Wand
  • Geeignet für Glasmesszylinder von bis zu 250 ml und Becher bis zu 1000 ml
  • Lieferung komplett mit Ablaufschlauch und Zubehör für die Wandmontage
  • Einschließlich 72 Stiften
  • Stift-Durchmesser: 16 mm
  • Stift-Länge: 120 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Ablaufschläuche, 72 Stifte und Zubehör für die Wandmontage
    72
    630 mm
    Polystyrol
    450 mm