Learn More
Kartell™ Durchflussmesser aus Polystyrol/Acrylnitril
Die Konstruktion aus Styrol-Acrylonitril-Harz (SAN) gewährleistet höchste thermische Beständigkeit. Kartell™ Durchflussmesser mit Flügelrad und breitem Messbereich eignen sich zur Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen.
Marke: Kartell™ 0053900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für das genaue Messen von Durchflussvolumen von Flüssigkeiten und Gasen
- Einbau in die Leitung
- Frei drehendes Rad, Drehzahl des Rads proportional zum Durchfluss
Spezifikation
Durchflussmesser-Schaufelrad | |
2 bar | |
90 x 15 x 40 mm | |
Kann mit Gasen verwendet werden | |
AD: 6 bis 11 mm-Anschluss |
Flüssigkeit oder Luft | |
Inline | |
5 bis 95 ml/Sek. | |
<85 °C | |
Bis zu 5 ml/Sek. |