Learn More
Greiner Bio-One 24-Well-Platten für Zellkulturen aus Polystyrol
Physikalisch modifizierte Kunststoffplatten, in deren Oberfläche polare Gruppen wie Carboxyl- und Hydroxylgruppen eingebunden sind. Greiner Bio-One™ CellStar™ 24 Well Multiwellplatten aus Polystyrol für Zellkulturen werden hydrophil und gewährleisten so eine deutlich verbesserte Adhäsion der Zellen an der Kunststoffoberfläche.
Marke: Greiner Bio-One 662160
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Oberflächenbearbeitung
- Keine nachweisbare DNase, RNase oder humane DNA, pyrogenfrei
- Nicht zytotoxisch
- Sehr klar mit geringer Autofluoreszenz
- Die Abdeckung ermöglicht den optimalen Gasaustausch bei geringstmöglicher Verdunstung
- Einzelposition-Abdeckungen, um Kreuzkontamination zu verhindern
- Alphanumerische Well-Kodierung
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Einfach zu öffnende Verpackung
- Geeignet für alle handelsüblichen Geräte und für die Automatisierung
- Wachstumsbereich pro Well: 1.9 cm²
- Arbeitsvolumen pro Well: 0.5 bis 1.5 ml
- TC-Oberflächenbehandlung
- Steril
Spezifikation
DIN ISO 9001 | |
Inklusive Verschluss | |
Nicht autoklavierbar | |
1,5 ml (Well) | |
1,9 cm² | |
Rechteckig | |
Cellstar Gewebekultur | |
0,5 bis 1,5 ml | |
Ja | |
-20°C bis +60°C | |
85,48 mm |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Multiwell-Zellkulturplatte | |
24 | |
Deckel | |
127,76 mm | |
19 mm |