Learn More
Polysorbat 80, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL, 250 mL
1 L, 1 L
2.5 L, 2,5 l
10 L, 10 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polysorbat 80 |
Farbe | Gelb bis Bernsteinfarben |
Inhalt und Lagerung | Innen +20 °C |
Dichte | 1,0800 g/mL |
Menge | 10 L, 10 L |
Summenformel | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 |
MDL-Nummer | MFCD00082107 |
Verpackungsart | Kunststofftrommel |
InChI-Schlüssel | HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N |
SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |