Learn More
Kartell™ Wasserstrahlpumpe aus PP (Polypropylen)
Zum Entleeren eines 5 l-Behälters mit 20 mbar in etwa 19 min, Wasserdruck 100 kPa. Die Kartell™ Wasserstrahlpumpe aus Polypropylen arbeitet mit einem Druck bis 1,000 kPa.
Marke: Kartell™ 0139500
17.81 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02340kg
Beschreibung
- Rückschlagventil verhindert einen Rückfluss
- Nützlich zum Absaugen von Chemikalien oder zur Filtration
- Leicht für die Reinigung auseinanderbaubar
- Evakuierungsdüse läuft von 9 auf 16 mm konisch zu.
- Die Zubehörverbindungsstücke können als ein Schnellverschluss der Pumpe auf die Entleerungsdüse aufgesteckt werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
20 mbar | |
Polypropylen | |
Filtration | |
980.66 kPa |