Learn More
Brand™ Ventury-Pumpe aus Polypropylen
Sehr geringer Wasserverbrauch bei konstantem Enddruck und hoher Saugfähigkeit. BRAND™ Venturi-Pumpen aus Polypropylen sind mit einem integrierten Rückschlagventil ausgestattet, das den Einsatz noch sicherer macht.
Brand:  Brand™ 159600
44.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Product Code. 10448502
  • 62.70 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Zum Erzeugen von Vakuum und zum Absaugen von Flüssigkeiten und Dämpfen.*
Pumpflüssigkeit: Wasser
Gesamtlänge: ca. 210 mm (mit R 3/4'' Verbindungsstück)
Gewicht: ca. 33 g (mit R 3/4'' Verbindungsstück)
  • Sehr geringer Wasserverbrauch, konstanter Enddruck und hohe Saugleistung.
  • Hohe chemische Beständigkeit, Fließweg besteht aus Polypropylen, FKM und PTFE.
  • Betriebstemperatur bis max. 80 °C.
  • Integriertes Rückschlagventil erhöht Sicherheit.
  • Einfache Bedienung und leicht zu reinigen. Abtrennbarer Vakuumanschluss.
  • Verschiedene mitgelieferte Adapter vereinfachen Verbindungen mit den meisten Wasserquellen.
  • Optionale Reduzieradapter sind verfügbar.
* Bei Bedarf ein Inline-Überlaufgefäß oder eine Kühlfalle einsetzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Erzeugt ein Vakuum und extrahiert Flüssigkeiten und Dämpfe.
Wasseranschluss (Überwurfmutter, Reduzierstück und Schlauchtülle am Schlauchanschluss) und Verbindungsstück für Saugleitung
210 mm