Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Dank der besonderen Konstruktion können die Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Marke: Kartell™ 0056403
Beschreibung
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Große Kapazität
- Kann trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
- Zersetzt sich nicht, rostet nicht oder verformt sich nicht
- Obenliegende alphanumerische Rasterreferenz für eine einfache Identifikation
- Farbcodiert für den Einsatz in Bädern
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Röhrchen (13 mm) | |
90 | |
Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden | |
90 | |
13 mm |
Weiß | |
Polypropylen | |
Ja, wenn leer | |
1 Packung | |
246 mm | |
13 mm |