Learn More
Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen
Der Buerkle™ Gewindeadapter aus Polypropylen ermöglicht den sicheren Anschluss von Pumpen und Auslasshähnen an eine Vielzahl von Behältern.
Marke: Buerkle™ 0600-1003
21.66 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Tauschen Sie die Verbindungen zwischen verschiedenen Adaptern aus
Spezifikation
Gewindeadapter | |
Pumpen | |
Braun |
Polypropylen | |
Intern: 71 mm; 2 Zoll (BSP) |