Learn More
Socorex™ Spritzen aus Polypropylen
Marke: Socorex™ 316.500.9
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
Die Einwegspritzen aus PE/PP sind schnell und einfach einschiebbar. Drei Grössen von Spritzen decken den gesamten Volumenbereich von 10 bis 5000μl. Die identische Farbkodierung der Spritzen und Einstellknöpfe verhindert allfällige Fehleinstellungen. Ecostep Spritzen sind unsteril oder steril, einzeln verpackt, lieferbar.Volumen: 500 - 5000μl
Farbe: Rot
Steril: Ja
Spezifikation
37,5 mL | |
Je 100 | |
Polypropylen |
Steril | |
Spritze |