Learn More
Brady™ Polypropylene Slippery Floor Warning Signs
Marke:  Brady™ 241882
Additional Details : Gewicht : 0.28600kg
Artikelnummer. 11791995
  • 57.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Polypropylene
Warning sign for slippery floor
300 mm
Slippery Floor Warning Sign
1 Ea.
500 mm
Danger Slippery Floor Pictogram /Skid Risk