Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Ballonflasche aus PPCO
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Beschreibung
Qualität, auf die sich Ihr Labor verlassen kann. Die rechteckigen Fisherbrand PPCO-Ballonflaschen sind platzsparend und eignen sich hervorragend zum Bevorraten und Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien. Auf Langlebigkeit ausgelegt. Aus hochwertigen Kunststoffen. Autoklavierbar.
Ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien
- Beständiger Aufbau für eine lange Gebrauchsdauer
- Erhabene Graduierungen für 1 Gallone und 51 Abstufungen
- Auswahl an Materialien für allgemeinen Gebrauch oder Autoklavierbarkeit
- Platzsparendes, rechteckiges Design
- Weiter Halsverschluss ermöglicht ein einfaches Befüllen und einen leichten Zugang zum Reinigen
- Ballonflaschen mit Hähnen besitzen einen Schlauchanschlusseinsatz, um -+ bis zu einem Schlauchinnendurchmesser von 5/16 in zu fassen.
- Hahnmündung ohne Adapter ist passend für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8 in.
- Materialien entsprechen den FDA-Anforderungen für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie und USP VI-Kriterien (nicht toxisch)
Bestellinformation
Verkauft Packungen mit 1 Stück.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 20 l |
Zertifizierung/Konformität | FDA, USP VI |
Verschlussmaterial | PPCO |
Farbe | Weiß |
Abmessungen (L x B x H) | Außen max. D (mit Hahn) x B x H (mit Verschluss): 36,1 x 22,9 x 39,9 cm (14,5 x 9,0 x 15,7 in.) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien |
Material | PPCO |
Mouth Style | Weit |