Learn More
Cole-Parmer™ Schnellverschluss-Fittings aus PP (Polypropylen)
Dank dieser auslaufsicheren Anschlüsse gibt es praktisch keine Produktverluste mehr. Colder™ Schnellverschlüsse sind in verschiedenen Werkstoffen und Konfigurationen lieferbar und gewährleisten eine herausragende chemische Beständigkeit.
Marke: Cole-Parmer™ 31603-31
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für eine vollständige Montage müssen ein Körper und ein Einsatz bestellt werden. Alle Körper werden mit Einsätzen zusammengepasst, um eine Anpassung für mehrere Anwendungen zu schaffen.- Weniger als 0.10 ml Schüttverlust
- Einhandbedienung
Spezifikation
Polypropylen | |
Je 1 x | |
Schnelltrennverbindung |
3/8 in. Schlauch-ID | |
Weniger als 0.10 ml verschüttete Flüssigkeit |