Learn More
Fisherbrand™ Pop-up-Röhrchengestelle aus Polypropylen
Einfaches Öffnen und Einrasten für den schnellen Einsatz. Fisherbrand™ Röhrchengestelle zum Aufklappen aus Polypropylen sind eine platzsparende und kompakte Aufbewahrungsmöglichkeit für 15- und/oder 50 ml- Röhrchen.
Marke: Fisherbrand™
37.61 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45720kg
Benachrichtigungen:
Not recommended for autoclaving.
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Leicht zu öffnen – leicht zu schließen
- Zur Organisation von 15 und 50 ml-Röhrchen entwickelt
- Das aufgedruckte Gitter erleichtert ein schnelles Wiederauffinden
- Die Gestelle sind im offenen und geschlossenen Zustand stapelbar
- Platzsparend, wenn Gestelle nicht verwendet werden
- Nicht zur Reinigung im Autoklav geeignet
Spezifikation
Zusammenklappbares Röhrchengestell | |
Nicht empfohlen | |
Röhrchen (15 und 50 ml), Röhrchen (17 und 30 mm), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) | |
12 und 21 | |
None | |
Non-sterile | |
2/Pckg. | |
255 mm | |
137 mm | |
2.8 in. | |
1 kg |
Aufgedrucktes Trenngitter | |
Blau | |
Polypropylen | |
Rectangular | |
Ja | |
15 und 50 ml-Röhrchen | |
255 x 137 x 72 mm | |
10 in. | |
72 mm | |
17 mm und 30 mm |