Learn More
JG Finneran Associates™ Polypropylene Plug Packs
13.85 CHF - 25.80 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12357069
|
JG Finneran Associates™
9800-840 |
1 ml |
13.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12307079
|
JG Finneran Associates™
9800P-1232 |
2 ml |
25.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
100 |