Learn More
Cytiva Online Filter-Kit aus PP (Polypropylen)
Wird für AKTA Chromatographiesysteme verwendet. Cytiva Online Filter-Kits aus Polypropylen sind beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die häufig in der Chromatographie von Biomolekülen eingesetzt werden.
Marke: Cytiva 18-1027-11
135.85 CHF gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01080kg
Beschreibung
- Inhalt des Kits: 10 x Filter, 2 x Hilfssieb
- Benetzte Teile widerstandsfähig gegen allgemein in der Chromatographie von Biomolekülen verwendete organische Lösungsmittel und Salzpuffer außer 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran
- Polypropylen (PP)
Spezifikation
4 °°C | |
10/Packung |