Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Aus Polypropylen. BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind mit einem matten Kennzeichnungsfeld mit Unterteilungen für eine ungefähre Volumenbestimmung versehen. Der angebrachte Deckel enthält eine Membran mit Einstichbereich. Der Deckel dichtet hervorragend ab und verhindert so Verdunstungsverluste.
Marke: BRAND™ 780550
30.33 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Verbundener Deckel mit Membran mit durchstoßbarem Bereich.
- Deckel schließt dicht ab, um einen Verlust durch Verdampfen zu verhindern
- Matter Markierungsbereich mit Unterteilungen für ungefähre Einschätzung des Volumens.
Spezifikation
10.75 mm | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
41.15 mm | |
500/Packung | |
2 ml |
Polypropylen | |
2 ml | |
Polypropylen | |
Deckelmembran mit Durchstechbereich | |
1 Beutel mit 500 Stück | |
Unsteril |