Learn More
BRAND™ Polypropylen-Mikroröhrchen
Hergestellt aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubverschluss. Die BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über befestigte Schraubverschlüsse mit Lippendichtung und einen integrierten Dichtungskonus. Farbige Polypropylen-Kappeneinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
Marke: BRAND™ 780702
168.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubverschluss.
- Nicht graduiert.
- Temperaturbereich: -90 bis 100 °C
- Separat erhältlich: farbige Polypropylen-Kappeneinsätze zur Identifizierung.
Spezifikation
Schraubkappe mit Dichtung | |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1000/Pckg. | |
Unsteril |
Polyethylen | |
1.5 ml | |
Konischer Boden | |
–90 bis 100 °C | |
Nein |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu