Learn More
Kartell™ X2 Gestell für 20 Reaktionsgefäße, PP, 90x210x49mm .
Kartell™ Mikroröhrchen-Vorbereitungsgestell aus Polypropylen verfügt über ein einzigartiges zweistufiges Design, um die Anzahl der Reagenzgläser zu erhöhen, die es aufnehmen kann.
Marke: Kartell™ 0029600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kartell™ Mikroröhrchen-Vorbereitungsgestell aus Polypropylen verfügt über ein einzigartiges zweistufiges Design, um die Anzahl der Reagenzgläser zu erhöhen, die es aufnehmen kann.
- Zweistufiger Aufbau zur Aufnahme von 20 Röhrchen in vornummerierten Kavitäten
- Gestelle können mit als Zubehör verfügbaren Verbindungsklammern in Reihe oder Rücken an Rücken aneinander befestigt werden
- Hervorragend für Präparierungsarbeiten
- Autoklavierbar
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
Ja | |
210 x 90 x 49 mm | |
49 mm |
Reagenzgläser (20) | |
20 | |
Hervorragend für Präparierungsarbeiten | |
90 mm |