Learn More
Buerkle™ Stapelbare industrielle Messbecher
Artikelnummer. 15229978
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3000 mL
Bitte erkundigen Sie sich nach Sonderpreisen für große Mengen!
Bitte erkundigen Sie sich nach Sonderpreisen für große Mengen!
Leichtes und handliches Messkännchen aus Polypropylen, geeignet für industrielle Anwendungen. Inklusive zwei Messwaagen, transparent geprägt und mit blauer Beschriftung. Mit ergonomischem Griff, in geschlossenem Design für besondere Stabilität oder mit offenem Griff zum Stapeln erhältlich.
  • Geeignet für industrielle Anwendungen.
  • Enthält zwei geprägte Messwaagen:
    • Transparent und mit blauer Beschriftung.
  • Ergonomischer Griff, in geschlossenem Design für besondere Stabilität erhältlich, oder mit offenem Griff zum Stapeln, um Platz zu sparen.
  • Polypropylen-Konstruktion und äußerst beständig gegen Säuren, Basen und Chemikalien.
  • Durchsichtig
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3000 mL
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Mit ergonomischem, offenem Griff
Material Polypropylen
Menge Jeweils
Graduierungen 50 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 238 mm
Produkttyp Kanne
Durchmesser (metrisch) 175mm