Learn More
Ark Plas Products™ Männliche Polypropylen-Luer mit Sperrring
Diese Luer-Anschlüsse eignen sich für zahlreiche Geräte in den Bereichen Medizin und Labor. Ark Plas Products™ Luer-Stopfen aus Polypropylen sind dank konisch zulaufender Konstruktion gemäß den Normen ISO 594-1 und ISO 594-2 mit 6 % Luer-Konus mit allen andern Luer-Anschlüssen kompatibel, die gemäß denselben Normen gegossen sind.
Marke: Ark Plas Products™ LAX22-PP0
Beschreibung
- Luer-Stecker aus naturfarbenem Polypropylen
- Mit Tüllen ohne Trennlinie für eine auslaufsichere Verwendung mit einer großen Vielzahl an medizinischen und Laborinstrumenten, einschließlich Spritzenspitzen und Kanülen oder Absperrhähnen und Kanülen
- Gegossen in reinem, chargenrückverfolgbarem Material
- Ark-Plas Luer-Anschlüsse mit einer großen Auswahl an sowohl weiblichen als auch männlichen Luers in einrastenden Varianten oder mit Rutschspitzen lieferbar sowie gestufte Luers für Tafeleinbau Luers mit Gewinde, Adapter und Stecker
Spezifikation
ISO-Normen 594-1 und 594-2, RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
2.3 mm | |
Biegsame Rohrleitungen oder Gewindeanschlüsse | |
25/Packung | |
Naturfarben | |
Männlicher Luer mit Greifring |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
-17 °C | |
3/32 in.-Anschluss | |
135 °C |