Learn More
Kartell™ Messzylinder, niedrige Form, PP (Polypropylen)
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
Marke:  Kartell™ 0082000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11378523
  • 9.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
  • Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Konstruktionen aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis zu 120 °C 
  • Low form, circular base for stability
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
±10 ml
Erhabene, permanente Graduierungen
4 Packung
Autoklavierbar
10 ml
Rund
Graduierter Messzylinder
Polypropylen
4
45.5 mm
50 ml
120 °C
Zylindrisch
264 mm