Learn More
Kartell™ Messzylinder, niedrige Form, PP (Polypropylen)
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
Marca: Kartell™ 0081600
Descripción
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Konstruktionen aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis zu 120 °C
- Low form, circular base for stability
- Autoklavierbar
- Für Lebensmittel geeignet
Especificaciones
50 ml | |
±2,5 ml | |
29 mm | |
10 ml | |
120 °C | |
Zylindrisch | |
Rund | |
Graduierter Messzylinder |
Polypropylen | |
Erhabene, permanente Graduierungen | |
Je 1 | |
Autoklavierbar | |
2.5 ml | |
Lebensmittel | |
143 mm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.