Learn More
Kartell™ Messzylinder, niedrige Form, PP (Polypropylen)
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
Marke: Kartell™ 0082300
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Konstruktionen aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis zu 120 °C
- Low form, circular base for stability
- Autoklavierbar
Spezifikation
2000 mL | |
±50 mL | |
92 mm | |
20 ml | |
120 °C | |
Zylindrisch | |
14,56 in. | |
Graduierter Messzylinder |
Polypropylen | |
Vorgeformte, dauerhafte Graduierungen | |
Je 1 | |
Autoklavierbar | |
Gehäuse 20mL | |
Rund | |
370 mm |