Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: für Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 828397
Additional Details : Gewicht : 0.06900kg
Description
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Specifications
ISO 7010 | |
Je 1 | |
273 mm | |
315 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
1.501 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |