Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Biogefährdung
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 827655
5.29 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15674707
  • 5.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Polypropylen
Innen und Außen
1.501 mm
-40 °C bis 120 °C
Global
PIC W009-Tri 100-PP-CRD/1
Je 1
87 mm
100 mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb