Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Diesen Laufsteg verwenden
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 821405
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15694557
  • 14.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Polypropylen
200 mm
1.501 mm
Rund
Weiß auf Blau
PIC M024-Dia 200-PP-CRD/1
Je 1
Innen und Außen
-40 °C bis 120 °C
Global