Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Feuerleiter
ISO 7010-konformes Zeichen.
6.40 CHF - 21.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15614387
Unterlagen ansehen
Brady™
817204
100 mm 100 mm
6.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15624387
Unterlagen ansehen
Brady™
817205
148 mm 148 mm
9.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15634387
Unterlagen ansehen
Brady™
817207
250  mm 250 mm
15.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15644387
Unterlagen ansehen
Brady™
817209
315 mm 315 mm
15.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15654387
Unterlagen ansehen
Brady™
817210
400 mm 400 mm
21.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
1.501 mm
Quadratisch
Weiß auf Rot
Polypropylen
Innen und Außen
-40 °C bis 120 °C
Global