Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Feuernotruf
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 817843
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
1.501 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
PIC F006-250x250-PP-CRD/1 | |
Je 1 | |
250 mm | |
250 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |