Learn More
Tenak™ Polypropylene Freezer Boxes for Centrifuge Tubes, 30 mm Diameter
Freezer Box designed to hold Falcon™ tubes in ULT freezers.
Marke:  Tenak™ TE22362
Additional Details : Gewicht : 0.34000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15280574
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Made of polypropylene
  • Can be used in temperatures as low as -90°C
  • Autoclavable at +121°C for 20 minutes
  • 50 mL tube size
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
10 x 50 mL and 2 x 15 mL Centrifuge Tubes
Falcon™ Tubes
130 x 130 x 130 mm
Clear
Polypropylene
As low as -90°C