Learn More
Brand™ Erlenmeyerkolben aus Polypropylen
Hochklarer Kolben für eine gute Sichtbarkeit des Inhalts bei routinemäßigen Laborverfahren.
Marke:  Brand™ 93185
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10465221
  • 67.05 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferung mit Schraubverschluss
  • Mit blauen Graduierungsmarkierungen
  • Hals mit Normschliff-Buchse
  • In Packungen mit 6 Stück, außer 1000-ml-Kolben, der in einer Packung mit 4 Stück geliefert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
220 mm
4
Schraubverschluss
Polypropylen
45/40
GL 52
135 mm