Learn More
Cole-Parmer™ X1000 TEST TUBE PP 17X100 MM
Nicht sterile Kulturröhrchen ohne Kappen
Marke: Cole-Parmer™ 63600-00
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Polypropylen, naturfarben
- Unsteril, ohne Kappe
- 17 mm x 100 mm (Durchm. x H)
Spezifikation
17 mm | |
Heavy walled, break resistant culture tubes without caps | |
100 mm | |
Non-sterile | |
No |
17 mm dia. | |
Natural | |
Polypropylene | |
16 mL |