Learn More
BRAND™ Konische Schliffmanschette aus Polypropylen
Marke:  BRAND™ 144425
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15567831
  • 17.95 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Konischer Boden
NS 19/26
Polypropylen
Quadratisch
Je 1
Autoklavierbar
Stopfen mit konischem Schliff