Learn More
BRAND™ Konische Schliffmanschette aus Polypropylen
Marke: BRAND™ 144405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Konischer Boden | |
NS 7/16 | |
Polypropylen | |
Quadratisch |
Je 1 | |
Autoklavierbar | |
Stopfen mit konischem Schliff |