Learn More
Weiße Polypropylen-Kappe mit Einsatz
Click to view available options
Enthält:
20 mm PolyCone-Einlage für Alpha-Glasflasche
Beschreibung
- Gewindeform R3/28
- Auskleidung
- 20 mm-Einsatz
- Gerippt
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Enthält | 20 mm PolyCone-Einlage für Alpha-Glasflasche |
Material | Kunststoff |
Anzahl pro Packung | 100Pack |
Menge | 100Pack |
Farbe des Schraubverschlusses | Weiß/gelb |
Material des Schraubverschlusses | Polypropylen |
Verschlussfarbe | Weiß |
Produkttyp | Kappe |
Verschlussauskleidung | PolyCone |