Learn More
BRAND™ Polypropylen-Bürettenabdeckung
Die Polypropylen-Bürettenabdeckung verfügt über interne Rippen, um zu verhindern, dass die Kappe während der Titration aufsaugt.
Marke: BRAND™ 16400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Interne Rippen ermöglichen einen freien Fluss des Titranten
Spezifikation
20 mm | |
Polypropylen | |
30 mm | |
Bürettenabdeckung |