Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln
Mischen, lagern und speichern Sie Labor- und Lebensmittelprodukte. VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln sind robuste, leichte Schüsseln, die für Stabilität und Langlebigkeit ausgelegt sind. Hergestellt aus hochwertigem weißem Polypropylen in verschiedenen Größen. Geeignet für Lebensmittel.
Marke:  VITLAB™ 43094
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10105502
  • 32.90 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Weiss und rund. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 9L
φ/H: 360/150mm
Spezifikation
Spezifikation
3er Schüssel-Set
9 L
Polypropylen
Schüssel
360 mm
Flach
Weiß
Rund
150 mm