Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylene Bouffant Caps, 53 cm Diameter
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Weiß
Enthält:
Mützen und Polybeutel
Mützen und Wandspender
Beschreibung
- Leicht für mehr Komfort
- Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Rückverfolgbarkeit
- Passt sich verschiedenen Kopfgrößen an
- Einzelnes Elastisches Band
- 12 g/m2 Materialgewicht
Spezifikation
Spezifikation
Material | Polypropylen |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Ausführungsart | Haube |
Sterilität | Unsteril |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 9001 |
Menge | 100/Packung |
Durchmesser (metrisch) | 53 cm |
Enthält | Mützen und Wandspender |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrie, Labor |