Learn More
Buerkle™ Fassverschraubung aus Polypropylen
Bürkle™ Fass-Schraubgelenk aus Polypropylen für sichere Schraubverbindung im Zylinder in drei verschiedenen Gewindemodellen.
Marke: Buerkle™ 5600-3170
47.42 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fassverschraubung aus PP für sicheren Halt im Fass in drei verschiedenen Gewindeausführungen. Für das Abfüllen nicht brennbarer Flüssigkeiten. Durch mehr Halt im Fass wird mit den Behälteranschlüssen das Abfüllen noch einfacher und sicherer. Die Anschlüsse sichern die Pumpe im Fass, ermöglichen eine vertikale Höhenverstellung und lassen den nötigen Luftaustausch zu.
Spezifikation
Fasspumpe | |
Fassverschraubung | |
25 kg |
Polypropylen | |
Mauser 2 Zoll, großes Außengewinde |