Learn More
Kartell™ Polypropylen-Mikroröhrchen mit Kappe
Für eine Zentrifugalkraft von bis zu 11,000 RZB ausgelegt. Kartell™ Zentrifugen-Mikroröhrchen eignen sich optimal für die Analyse von Proben.
Marke: Kartell™ 0029800
11.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21938" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.72000kg
Beschreibung
Ausgelegt für Zentrifugenkräfte bis zu 11.000 RZB.Kartell™ Zentrifugenmikroröhrchen eignen sich ideal für die Probenanalyse.
- Lieferbar mit Kappen
- Hergestellt aus Polypropylen oder Polyethylen
- Autoklavierbar
- CE-Kennzeichnung
- IVD-genehmigt
Spezifikation
11 xg | |
Polypropylen | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
Olli-CD | |
1000/Packung |
CE–IVD | |
Ja | |
Durchscheinend | |
Probenanalyse | |
Angebrachter Schnappverschluss | |
1.5 ml |